Documenti fondamentali
8.22252
Sigma-Aldrich
Acetyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetyl chloride, Acetic acid chloride, Acetoxy chloride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C2H3ClO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.50
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-865-6
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
320 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
390 °C (DIN 51794)
Limite di esplosione
7.3-19 % (v/v)
P. ebollizione
52 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-112 °C
Temp. transizione
flash point 5 °C
Densità
1.10 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(=O)C
InChI
1S/C2H3ClO/c1-2(3)4/h1H3
WETWJCDKMRHUPV-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Acetyl chloride in nano-electrospray ionization: Acetyl chloride is utilized for consecutive-ionization of cholesterol in nano-electrospray mass spectrometry, enhancing lipid analysis capabilities (Foest et al., 2023).
  • Acetyl chloride in live-cell imaging: A study details the use of acetyl chloride in developing a coumarin-based fluorescent probe for ratiometric detection of hydrazine, applicable in live cell imaging (Qu et al., 2019).
  • Acetyl chloride in archaeological preservation: Acetyl chloride is applied in the chemical characterization of archaeological wood, providing insights into the conservation of historical artifacts (Zoia et al., 2017).
Risultati analitici
Assay (morpholine method): ≥ 98.0 %
Density (d 5°C/ 4°C): 1.127 - 1.129
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameCorrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
41.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
5 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Trietilammina for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08352
Trietilammina
Acetophenone for synthesis
Sigma-Aldrich
8.00028
Acetophenone
Anisole for synthesis
Sigma-Aldrich
8.01452
Anisole
Nitrobenzene ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
252379
Nitrobenzene
Oxalyl chloride reagent grade, 98%
Sigma-Aldrich
O8801
Oxalyl chloride
Cloruro di idrogeno 3 M in methanol, for GC derivatization, LiChropur™
Supelco
90964
Cloruro di idrogeno