Key Documents
8.22189
Sigma-Aldrich
2-Vinylpyridine
(stabilized with 4-tert-butylpyrocatechol) for synthesis
Sinonimo/i:
2-Vinylpyridine, 2-Ethenyl-pyridine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H7N
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
202-879-8
Tensione di vapore
2.5 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
440 °C
Potenza
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
1.3-10.7 % (v/v)
pH
8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. eboll.
158-160 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 51 °C
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
−20°C (−15°C to −25°C)
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
KGIGUEBEKRSTEW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.974 - 0.976
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup