Documenti fondamentali
8.22029
Sigma-Aldrich
3,4-Dihydroxycinnamic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
3,4-Dihydroxycinnamic acid, Caffeic acid
About This Item
Formula condensata:
(OH)2C6H3CHCHCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
206-361-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
234-237 °C (decomposition)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(ccc(c1)\C=C/C(=O)O)O
InChI
1S/C9H8O4/c10-7-3-1-6(5-8(7)11)2-4-9(12)13/h1-5,10-11H,(H,12,13)/b4-2-
QAIPRVGONGVQAS-RQOWECAXSA-N
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3