Key Documents
8.21944
Sigma-Aldrich
Alkylbenzyldimethylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Alkylbenzyldimethylammonium chloride, Benzyldimethylalkylammonium chloride
About This Item
Formula condensata:
[RN(CH3)2CH2C6H5]Cl
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
paste
pH
6-8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Punto di fusione
37-41 °C
Densità bulk
800 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (argentometric, calc. on anhydrous substance): 97.0 - 103.0 %
Water (K. F.): 4.0 - 6.0 %
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2