Documenti fondamentali
8.20709
Sigma-Aldrich
Isatin
for synthesis
Sinonimo/i:
Isatin
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H5NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
147.13
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
202-077-8
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Temp. autoaccensione
220 °C
pH
7 (20 °C, 1.9 g/L in H2O)
Punto di fusione
199-204 °C
Temp. transizione
flash point 200 °C
Solubilità
2 g/L
Densità bulk
600 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1c2c(cccc2)C(=O)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(7)11/h1-4H,(H,9,10,11)
JXDYKVIHCLTXOP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 199 °C
Melting range (upper value): ≤ 204 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1