I12808
Isatoic anhydride
96%
Sinonimo/i:
3,1-Benzoxazine-2,4(1H)-dione, Anthranilic acid N-carboxylic acid anhydride
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
5.6 (vs air)
Saggio
96%
Punto di fusione
233 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
O=C1Nc2ccccc2C(=O)O1
InChI
1S/C8H5NO3/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)9-8(11)12-7/h1-4H,(H,9,11)
TXJUTRJFNRYTHH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
586.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
308 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves