Documenti fondamentali
820456
Sigma-Aldrich
Albumina di siero bovino Probumin® grado diagnostica
≥98%, USA origin, Tested for IgG, enzyme immunoassay: suitable, ELISA: suitable, Serology: suitable
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41141801
Nome del prodotto
Albumina di siero bovino Probumin® grado diagnostica, lyophilized powder, pkg of 5 kg
Saggio
≥98% (purity)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
~66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 5 kg
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Impurezze
Tested for IgG
Perdita
≤5%
pH
6.8-7.2
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0-15.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Tested for Protease
Tested for protease
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Temperatura di conservazione
2-8°C
Note legali
Probumin is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3