81003N
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade
≥98%, USA Origin, Tested for IgG , ELISA: suitable, enzyme immunoassay: suitable, Serology: suitable
Sinonimo/i:
Albumin, BSA, BSA, Albumin, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Bovine Serum, Bovine Serum Albumin, Fraction V, Probumin® Bovine Serum Albumin Univeral Grade
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Probumin® Bovine Serum Albumin Universal Grade, pkg of 10 g
Origine biologica
bovine serum
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (purity)
Stato
lyophilized powder
Durata
48 mo.
PM
apparent mol wt 66 kDa
Purificato mediante
heat shock fractionation
Confezionamento
pkg of 10 g
Produttore/marchio commerciale
Probumin®
Origine
USA origin
tecniche
enzyme immunoassay: suitable
dilution
(Serology)
Perdita
≤5%
Intervallo di pH
5.0-5.4
Anioni in tracce
chloride (Cl-): 0.0-3.0 mg/g
Cationi in tracce
Na: 0.0-5.0 mg/g
Attività estranea
Bluetongue, none detected
Vesicular Stomatitis Virus, none detected
Descrizione generale
Note legali
Esclusione di responsabilità
For further manufacturing use only. Not for human or animal consumption.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3