Key Documents
8.20290
Sigma-Aldrich
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Chloro-N,N-dimethylacetamide, N,N-Dimethyl-2-chloroacetamide
About This Item
Formula condensata:
ClCH2CON(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
121.57
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Numero indice EU:
220-224-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥96.5% (GC)
Forma fisica
liquid
P. eboll.
98-100 °C/15 hPa
Densità
1.18 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H8ClNO/c1-6(2)4(7)3-5/h3H2,1-2H3
XBPPLECAZBTMMK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.5 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.180 - 1.186
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 110 °C - closed cup