Key Documents
8.20254
Sigma-Aldrich
(+)-Camphene
for synthesis
Sinonimo/i:
(+)-Camphene, 2,2-Dimethyl-3-methylenebicyclo[2.2.1]heptane, 3,3-Dimethyl-2-methylenenorcamphane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H16
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352002
Numero indice EU:
201-234-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
3.99 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
crystals
Temp. autoaccensione
265 °C
Potenza
>2500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.5 (22 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. eboll.
158-159 °C/1013 hPa
Punto di fusione
42-45 °C
Temp. transizione
flash point 26 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C10H16/c1-7-8-4-5-9(6-8)10(7,2)3/h8-9H,1,4-6H2,2-3H3
CRPUJAZIXJMDBK-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Assay (GC, Tricyclene): ≤ 10.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
78.8 °F - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
26 °C - DIN 51755 Part 1