Key Documents
8.20002
Sigma-Aldrich
Acetaldehyde dimethyl acetal
for synthesis
Sinonimo/i:
Acetaldehyde dimethyl acetal, Dimethyl acetal, 1,1-Dimethoxyethane
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OCH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
90.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352112
Numero indice EU:
208-589-8
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
200 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥96.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Potenza
6500 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
63-65 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-113 °C
Temp. transizione
flash point -17 °C
Densità
0.85 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(5-2)6-3/h4H,1-3H3
SPEUIVXLLWOEMJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.850 - 0.853
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C - closed cup