Documenti fondamentali
8.18889
Sigma-Aldrich
Hexamethyldisilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Hexamethyldisilane
About This Item
Formula condensata:
(CH3)3SiSi(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
146.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
215-911-0
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
2160 mg/kg LD50, oral (Rat)
2160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Punto di fusione
13-15 °C
Temp. transizione
flash point -6 °C
Densità
0.73 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C6H18Si2/c1-7(2,3)8(4,5)6/h1-6H3
NEXSMEBSBIABKL-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.726 - 0.728
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
21.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-6 °C