Documenti fondamentali
8.18819
Sigma-Aldrich
Triethoxymethylsilane
for synthesis
Sinonimo/i:
Triethoxymethylsilane, Methyltriethoxysilane, MTES
About This Item
Formula condensata:
(C2H5O)3SiCH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
178.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Numero indice EU:
217-983-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
13.3 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
220 °C
Potenza
15700 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
142 °C/1013 hPa
Punto di fusione
<-40 °C
Temp. transizione
flash point 33 °C
Densità
0.89 g/cm3 at 20 °C
Stringa SMILE
[Si](OCC)(OCC)(OCC)C
InChI
1S/C7H18O3Si/c1-5-8-11(4,9-6-2)10-7-3/h5-7H2,1-4H3
CPUDPFPXCZDNGI-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.894 - 0.896
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
93.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
34 °C - closed cup