8.18506
Magnesium
powder (particle size < 0.1 mm) for synthesis
Sinonimo/i:
Magnesium
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.00013 hPa ( 325 °C)
Livello qualitativo
Stato
solid
Temp. autoaccensione
>450 °C
P. ebollizione
1107 °C/1013 hPa
Punto di fusione
651 °C
Densità
1.74 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Mg+2]
InChI
1S/Mg/q+2
JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Pyr. Sol. 1 - Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK 3