Key Documents
8.18068
Sigma-Aldrich
Hydrogen fluoride
(65% solution in pyridin) for synthesis
Sinonimo/i:
Hydrogen fluoride
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
<7 (20 °C in H2O)
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C5H5N.FH/c1-2-4-6-5-3-1;/h1-5H;1H
GRJJQCWNZGRKAU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 63.0 - 67.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
68.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
20 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2