Documenti fondamentali
8.16021
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-Tyrosine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(-)-Tyrosine, 4-Hydroxyphenylalanine, Tyr
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H11NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.19
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-460-4
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Potenza
>5110 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.5 (0.1 g/L in H2O)
Punto di fusione
297-298 °C (decomposition)
Solubilità
0.38 g/L
Densità
1.46 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
300 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(Cc1ccc(cc1)O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C9H11NO3/c10-8(9(12)13)5-6-1-3-7(11)4-2-6/h1-4,8,11H,5,10H2,(H,12,13)
OUYCCCASQSFEME-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=5 in HCl 1mol/l): -12.5 - -11.0 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1