Documenti fondamentali
8.16020
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Serine
for synthesis
Sinonimo/i:
(S)-(+)-Serine, 3-Hydroxy-L-alanine, Ser
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H7NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
105.09
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
Numero indice EU:
200-274-3
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
solid
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Punto di fusione
215-225 °C (decomposes)
Solubilità
360 g/L
Densità bulk
570 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[N+H3]C(CO)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO3/c4-2(1-5)3(6)7/h2,5H,1,4H2,(H,6,7)
MTCFGRXMJLQNBG-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
(S)-(+)-Serine is a non-essential amino acid that serves as a building block in peptide synthesis and as a precursor for various biomolecules, including neurotransmitters and phospholipids.
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in HCl 2 mol/l): +14.0 - +15.5 °
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1