Documenti fondamentali
8.15008
Sigma-Aldrich
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
deuteration degree min. 99.5% for NMR spectroscopy MagniSolv
Sinonimo/i:
Ammonia-D3 25% solution in D₂O
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
D5NO
Peso molecolare:
40.08
Codice UNSPSC:
12142201
Tensione di vapore
535 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
≥25 wt. %
tecniche
NMR: suitable
P. eboll.
36 °C
Densità
1.056 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Deuteration degree: ≥ 99.5 %
Assay (weight%): ≥ 26 %
Prodotti consigliati
Check out ChemisTwin®, our brand new online portal for identity confirmation and quantification of NMR spectra. Learn more or reach out to us for a free trial.
Note legali
MAGNISOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2