Key Documents
8.14779
Sigma-Aldrich
4-Methylmorpholine 4-oxide
(50% solution in water) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Potenza
>9200 mg/kg LD50, oral (Rat)
>8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. eboll.
100 °C
Punto di fusione
-70 °C
Densità
1.14 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
Assay (ex N): 49.0 - 51.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.105 - 1.115
Water (K. F.): 49.0 - 51.0 %
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1