Key Documents
8.14776
Sigma-Aldrich
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
for synthesis
Sinonimo/i:
1-(2-Hydroxyphenyl)-3-phenyl-2-propenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
224.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
214-928-0
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
280 °C
Punto di fusione
87 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C15H12O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-11,16H/b11-10+
AETKQQBRKSELEL-ZHACJKMWSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 87 °C
Melting range (upper value): ≤ 90 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3