Documenti fondamentali
102288
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone
97%
About This Item
Formula condensata:
HOC6H4COCH2CH2C6H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
226.27
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
97%
Stato
solid
Indice di rifrazione
n20/D 1.5968 (lit.)
Punto di fusione
36-37 °C (lit.)
Gruppo funzionale
ketone
phenyl
Stringa SMILE
Oc1ccccc1C(=O)CCc2ccccc2
InChI
1S/C15H14O2/c16-14-9-5-4-8-13(14)15(17)11-10-12-6-2-1-3-7-12/h1-9,16H,10-11H2
JCPGMXJLFWGRMZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone is a colorless to yellow liquid or solid. 2′-Hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives show antiarrhythmic,spasmolytic and local anaesthetic activities.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Antiarrhythmic activity of 2'-hydroxy-3-phenylpropiophenone derivatives.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 23(12), 966-968 (1989)
Local anesthetic activity of derivatives of 2-hydroxy-3-phenylpropiophenone.
Nikolaevskii VA, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 21(9), 646-647 (1987)