Documenti fondamentali
8.14732
Sigma-Aldrich
Diisodecyl phthalate
for synthesis
Sinonimo/i:
Diisodecyl phthalate, 1,2-Benzenedicarboxylic acid diisodecyl ester
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C28H46O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
446.66
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
247-977-1
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.1 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (acidimetric)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
380 °C
Potenza
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
P. ebollizione
250-267 °C/7 hPa
Punto di fusione
-50 °C
Temp. transizione
flash point 240 °C
Solubilità
0.00028 g/L
Densità
0.97 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CCCCCCCC(C)C)C(=O)c1c(cccc1)C(=O)OCCCCCCCC(C)C
InChI
1S/C28H46O4/c1-23(2)17-11-7-5-9-15-21-31-27(29)25-19-13-14-20-26(25)28(30)32-22-16-10-6-8-12-18-24(3)4/h13-14,19-20,23-24H,5-12,15-18,21-22H2,1-4H3
ZVFDTKUVRCTHQE-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • Evaluating phthalate contaminant migration using thermal desorption–gas chromatography–mass spectrometry (TD–GC–MS): This study investigates the migration of phthalates, including diisodecyl phthalate, from materials like polyvinyl chloride, providing insights crucial for assessing exposure risks associated with everyday materials (Ouchi et al., 2019).
  • Toxicity and estrogenic endocrine disrupting activity of phthalates and their mixtures: This research focuses on the health effects of various phthalates, emphasizing the potential endocrine-disrupting properties of compounds like diisodecyl phthalate, which are widely used in consumer products (Chen et al., 2014).
Risultati analitici
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.963 - 0.968
Identity (IR): passes test
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
527.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
275.00 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)