8.14691
2,5-Dimethylresorcinol
for synthesis
Sinonimo/i:
2,5-Dimethylresorcinol, ß-Orcinol, Dihydroxycylene
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
P. ebollizione
277-280 °C
Punto di fusione
161-164 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1c(c(cc(c1)C)O)C
InChI
1S/C8H10O2/c1-5-3-7(9)6(2)8(10)4-5/h3-4,9-10H,1-2H3
GHVHDYYKJYXFGU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 161 °C
Melting range (upper value): ≤ 164 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3