Key Documents
8.14681
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical)
for synthesis
Sinonimo/i:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine-1-oxyl (free radical), Tempo
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H18NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
156.25
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352119
Numero indice EU:
219-888-8
Tensione di vapore
0.4 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Forma fisica
powder
Temp. autoaccensione
275 °C
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: oxidant
pH
8.3 (20 °C, 9 g/L in H2O)
Punto di fusione
39-40 °C
Temp. transizione
flash point 67 °C
Solubilità
9.7 g/L
Densità
0.912 g/cm3 at 40 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H18NO/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10(8)11/h5-7H2,1-4H3
QYTDEUPAUMOIOP-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
152.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
67 °C - closed cup