Key Documents
8.14413
Sigma-Aldrich
Sulfosuccinic acid
(70% solution in water) for synthesis
About This Item
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
pH
1 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. eboll.
140 °C/1013 hPa
Densità
1.46 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (acidimetric): 68.0 - 73.0 %
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3