8.14353
Idrossido di potassio
for synthesis
Sinonimo/i:
Soda caustica
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
1 mmHg ( 719 °C)
Stato
powder
Potenza
333 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
14 (20 °C, 56 g/L in H2O)
Punto di fusione
361 °C (lit.)
Solubilità
1130 g/L
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Categorie correlate
Applicazioni
- In the activation of carbon samples.
- To synthesize K+ doped ZnO microcrystals applicable in the photocatalytic degradation of organic pollutants.
- As a base to synthesize the monomer, 4-bromo-N-(4-bromophenyl)-N-(2-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)ethyl)aniline by the reaction of bis(4-bromophenyl) amine and 1-(2-(2-methoxyethoxy)ethoxy)-2-bromoethane.
Risultati analitici
Potassiumcarbonate (K₂CO₃) (acidimetric): ≤ 1.0 %
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK 1