Documenti fondamentali
8.08391
Sigma-Aldrich
Trichloroacetyl chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Trichloroacetyl chloride, Trichloroacetic acid chloride
About This Item
Numero CAS:
Peso molecolare:
181.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-926-7
NACRES:
NA.22
Stato:
liquid
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Potenza
600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.11 (25 °C, 16.2 g/L in H2O)
Viscosità cinematica
13.73 cSt(35 °C)
P. ebollizione
132 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 100 °C
Densità
1.62 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
ClC(Cl)(Cl)C(=O)Cl
InChI
1S/C2Cl4O/c3-1(7)2(4,5)6
PVFOMCVHYWHZJE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Trichloroacetyl chloride for synthesis. CAS 76-02-8, EC Number 200-926-7, chemical formula CCl₃COCl.
Risultati analitici
Assay (morpholine method)≥ 96.0 %Density (d 20 °C/ 4 °C)1.616 - 1.621Identity (IR)passes test
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F - open cup
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C - open cup