Documenti fondamentali
8.08236
Sigma-Aldrich
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol
for synthesis
Sinonimo/i:
1,1′,1"-Nitrilotri-2-propanol, Triisopropanolamine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H21NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
191.27
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
204-528-4
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
1 hPa ( 100 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Stato
pieces
Temp. autoaccensione
275 °C
Potenza
4000 mg/kg LD50, oral (Rat)
10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
0.8-5.8 % (v/v)
pH
10.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
P. ebollizione
305 °C/1013 hPa
Punto di fusione
50 °C
Temp. transizione
flash point 160 °C
Densità
1.01 g/cm3 at 50 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(CC(O)C)(CC(O)C)CC(O)C
InChI
1S/C9H21NO3/c1-7(11)4-10(5-8(2)12)6-9(3)13/h7-9,11-13H,4-6H2,1-3H3
SLINHMUFWFWBMU-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1