Key Documents
8.08159
Sigma-Aldrich
Thiophenol
Sinonimo/i:
Phenyl mercaptan, Mercaptobenzene
About This Item
Codice UNSPSC:
12352107
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
2.7 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
46.2 mg/kg LD50, oral (rat)
134 mg/kg LD50, skin (rabbit)
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: reductant
pH
5 (20 °C in H2O, saturated aqueous solution)
P. eboll.
168.3 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-15 °C
Temp. transizione
flash point 50 °C
Solubilità
0.94 g/L
Densità
1.08 g/cm3 at 20 °C
Categorie correlate
Descrizione generale
for synthesis
Applicazioni
Thiophenol for synthesis. CAS 108-98-5, pH 5 (H₂O, 20 °C) (saturated aqueous solution).
Stoccaggio e stabilità
Store below +30°C.
Risultati analitici
Assay (GC, area%):≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C):1.077 - 1.079
Identity (IR):passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
122.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
50 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Fmoc resin cleavage and deprotection follows the difficult task of detaching the peptide from the resin support and removing all the side-chain protecting groups of the amino acid residues to yield the desired peptide.