Documenti fondamentali
8.06749
Sigma-Aldrich
Nickel-aluminium alloy
(powder) for the production of Raney nickel for synthesis
Sinonimo/i:
Nickel-aluminium alloy
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Stato
powder
Punto di fusione
1460 °C
Densità
4.3 g/cm3
Densità bulk
2850 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Ni]#[Al]
InChI
1S/Al.Ni
NPXOKRUENSOPAO-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay of Ni: 47.0 - 53.0 %
Assay of Al: 47.0 - 53.0 %
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Sol. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 - Water-react 3
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)