Documenti fondamentali
8.06096
Sigma-Aldrich
N-Methylaniline
for synthesis
Sinonimo/i:
N-Methylaniline, Monomethylaniline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H9N
Numero CAS:
Peso molecolare:
107.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
202-870-9
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.5 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
500 °C
Potenza
360 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7.6 (20 °C, 1 g/L in H2O)
P. ebollizione
196 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-57 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Densità
0.99 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N(C)c1ccccc1
InChI
1S/C7H9N/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6,8H,1H3
AFBPFSWMIHJQDM-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.985 - 0.986
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
185.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
85 °C - closed cup