8.06020
Methylammonium chloride
for synthesis
Sinonimo/i:
Methylammonium chloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
P. eboll.
225-230 °C/20 hPa
Punto di fusione
228-233 °C
Densità bulk
1100 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Melting range (lower value): ≥ 228 °C
Melting range (upper value): ≤ 233 °C
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
408.7 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
209.3 °C - closed cup