Documenti fondamentali
8.05859
Sigma-Aldrich
1-Methylpiperazine
for synthesis
Sinonimo/i:
1-Methylpiperazine, N-Methylpiperazine
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C5H12N2
Numero CAS:
Peso molecolare:
100.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
203-639-5
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
12 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
320 °C
Potenza
2547 mg/kg LD50, oral (Rat)
1341 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1.2-9.9 % (v/v)
pH
11-12 (20 °C, 50 g/L in H2O)
P. ebollizione
136-138 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Temp. transizione
flash point 34 °C
Densità
0.90 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
N1(CCNCC1)C
InChI
1S/C5H12N2/c1-7-4-2-6-3-5-7/h6H,2-5H2,1H3
PVOAHINGSUIXLS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.901 - 0.903
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup