Documenti fondamentali
8.05223
Sigma-Aldrich
p-Cresol
for synthesis
Sinonimo/i:
p-Cresol, 4-Hydroxytoluene, 4-Methylphenol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
108.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352104
Numero indice EU:
203-398-6
NACRES:
NA.22
Grado
for synthesis
synthesis grade
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.06 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
555 °C
Potenza
207 mg/kg LD50, oral (Rat)
301 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Limite di esplosione
1 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
P. ebollizione
202.5 °C/1013 hPa
Punto di fusione
31.0-35.0 °C
Temp. transizione
flash point 86 °C
Densità
1.034 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Oc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 31 °C
Melting range (upper value): ≤ 35 °C
o-Cresol (GC, area%): ≤ 0.5 % (a/a)
m-Cresol (GC, area%): ≤ 1.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
CorrosionSkull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
186.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
86 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
m-Cresol analytical standard
Supelco
65996
m-Cresol
m-Cresol ≥98%, FG
Sigma-Aldrich
W353000
m-Cresol