Documenti fondamentali
8.03977
Sigma-Aldrich
9-Fluorenone
for synthesis
Sinonimo/i:
9-Fluorenone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C13H8O
Numero CAS:
Peso molecolare:
180.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352115
Numero indice EU:
207-630-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (GC)
Forma fisica
solid
Temp. autoaccensione
608 °C
Potenza
>3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. eboll.
342 °C/1013 hPa
Punto di fusione
81-84 °C
Temp. transizione
flash point 163 °C
Densità
0.9 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C13H8O/c14-13-11-7-3-1-5-9(11)10-6-2-4-8-12(10)13/h1-8H
YLQWCDOCJODRMT-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 81 °C
Melting range (upper value): ≤ 84 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markEnvironment
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
325.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
163 °C
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Propionamide 97%
Sigma-Aldrich
143936
Propionamide
Benzoic acid ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
Benzoic acid
Dietiletere for analysis, Ethanol stabilized EMPARTA® ACS
Supelco
1.07062
Dietiletere
Dietiletere for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.00931
Dietiletere