803071
Dimethyl sulfate
for synthesis
Sinonimo/i:
Dimethyl sulfate, Sulfuric acid dimethyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.35 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
450 °C
Potenza
106.4 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
3.6-23.2 % (v/v)
P. ebollizione
188.5 °C/1013 hPa (decomposition)
Punto di fusione
-31.8 °C
Temp. transizione
flash point 83 °C
Solubilità
28 g/L (Hydrolysis)
Densità
1.33 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C2H6O4S/c1-5-7(3,4)6-2/h1-2H3
VAYGXNSJCAHWJZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
83 °C - closed cup