Documenti fondamentali
8.02668
Sigma-Aldrich
Ethyl crotonate
for synthesis
Sinonimo/i:
Ethyl crotonate, Crotonic acid ethyl ester, trans-2-Butenoic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
CH3CH=CHCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.14
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
210-808-7
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
65 hPa ( 50 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (GC)
Stato
liquid
Potenza
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
P. ebollizione
138-140 °C/1013 hPa
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.92 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O(CC)C(=O)\C=C\C
InChI
1S/C6H10O2/c1-3-5-6(7)8-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3+
ZFDIRQKJPRINOQ-HWKANZROSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.916 - 0.918
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2 °C - closed cup