Documenti fondamentali
8.01313
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-thiazoline
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Amino-2-thiazoline
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
102.16
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
217-224-1
NACRES:
NA.22
Stato:
crystals
Livello qualitativo
Stato
crystals
Punto di fusione
76-80 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C3H6N2S/c4-3-5-1-2-6-3/h1-2H2,(H2,4,5)
REGFWZVTTFGQOJ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Melting range (lower value): ≥ 76 °C
Melting range (upper value): ≤ 80 °C
Identity (IR): passes test
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3