Key Documents
8.00646
Sigma-Aldrich
4-Nitrobenzoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Nitrobenzoic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(NO2)C6H4COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
167.12
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
200-526-2
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
crystals
Potenza
1960 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.1 (20 °C, 0.42 g/L in H2O, saturated solution)
Punto di fusione
239-242 °C
Densità
1.61 g/cm3 at 20 °C
Densità bulk
700 kg/m3
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
OTLNPYWUJOZPPA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Risultati analitici
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 239 °C
Melting range (upper value): ≤ 242 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation markHealth hazard
Avvertenze
Warning
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2