185329
3-Nitrobenzoic acid
ReagentPlus®, 99%
Sinonimo/i:
m-Carboxynitrobenzene, m-Nitrobenzenecarboxylic acid, m-Nitrobenzoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
99%
Stato
solid
Punto di fusione
139-141 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 3 g/L at 25 °C
Gruppo funzionale
carboxylic acid
nitro
Stringa SMILE
OC(=O)c1cccc(c1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10)
AFPHTEQTJZKQAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
373.3 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
189.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?