Documenti fondamentali
8.00589
Sigma-Aldrich
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆)
(stabilised with hydroquinone monomethyl ether) for synthesis
Sinonimo/i:
Methacrylic acid alkylester (mixture of C₁₂-C₁₆), Dodecyl 2-methylpropenoate, Lauryl methacrylate, Methacrylic acid dodecyl ester
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
12352108
Numero indice EU:
292-094-7
NACRES:
NA.22
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Punto di fusione
-25 °C
Temp. transizione
flash point 105 °C
Densità
0.87 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Risultati analitici
assay n-C12 isomer (GC, area%): 60.0 - 70.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.873 - 0.875
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
221.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
105 °C