69047-M
S-protein HRP Conjugate
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
solid
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Novagen®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Temperatura di conservazione
−20°C
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Note legali
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1