Documenti fondamentali
18-161
Millipore
Proteina G, coniugata con HRP
500 µg Protein G, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Sinonimo/i:
Protein G HRP
About This Item
Codice UNSPSC:
41105332
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condizioni di spedizione
wet ice
Applicazioni
Adatta per immunoblotting (Western o dot blot), ELISA, microscopia elettronica con immunoperossidasi e immunoistochimica.
Qualità
Adatta per immunoblotting (Western o dot blot), ELISA, microscopia elettronica con immunoperossidasi e immunoistochimica.
Stato fisico
Proteina G purificata cromatograficamente coniugata con perossidasi di rafano, liofilizzata da fosfato di potassio 0,02 M, NaCl 0,15 M, pH 7,2, BSA 10 mg/mL.
Stoccaggio e stabilità
Liofilizzato: stabile per 2 anni dalla data di spedizione a -20°C. Reidratato: stabile per 6 mesi a -20 °C.
Note legali
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Sieroalbumina lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sigma-Aldrich
A2153
Sieroalbumina
Ryan J H West et al.
Human molecular genetics, 27(8), 1382-1395 (2018-02-13)
Frontotemporal dementia (FTD) is one of the most prevalent forms of early-onset dementia. However, the pathological mechanisms driving neuronal atrophy in FTD remain poorly understood. Here we identify a conserved role for the novel pro-apoptotic protein plenty of SH3s (POSH)/SH3
Natalia Sanchez de Groot et al.
Molecular systems biology, 15(4), e8075-e8075 (2019-04-10)
Phase separation of soluble proteins into insoluble deposits is associated with numerous diseases. However, protein deposits can also function as membrane-less compartments for many cellular processes. What are the fitness costs and benefits of forming such deposits in different conditions?
Ana I Rodriguez-Perez et al.
Age (Dordrecht, Netherlands), 35(5), 1675-1690 (2012-09-19)
The possible interaction between brain hypoperfusion related to aging and/or vascular disease, vascular parkinsonism and Parkinson's disease, as well as the possible contribution of aging-related chronic brain hypoperfusion in the development or severity of Parkinson's disease are largely unknown. We
Ana I Rodriguez-Perez et al.
Molecular neurodegeneration, 6(1), 58-58 (2011-08-19)
There are sex differences in dopaminergic degeneration. Men are approximately two times as likely as premenopausal women of the same age to develop Parkinson's disease (PD). It has been shown that the local renin angiotensin system (RAS) plays a prominent
Lucie Potuckova et al.
Frontiers in immunology, 9, 1771-1771 (2018-08-18)
C-terminal Src kinase (CSK) is a major negative regulator of Src family tyrosine kinases (SFKs) that play critical roles in immunoreceptor signaling. CSK is brought in contiguity to the plasma membrane-bound SFKs via binding to transmembrane adaptor PAG, also known