688002-M
Y-27632
≥95% (HPLC), liquid, Rho kinase inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
InSolution Y-27632 in DMSO, Rho Kinase Inhibitor VI, (R)-(+)- trans-N-(4-Pyridyl)-4-(1-aminoethyl)-cyclohexanecarboxamide, 2HCl
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Y-27632 in DMSO, InSolution, ≥95%, 10 mM, reversible and selective inhibitor of Rho-associated protein kinases
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
liquid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Temperatura di conservazione
−70°C
Descrizione generale
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Altre note
Chitaley, K., et al. 2001. Nat. Med.7, 119.
Davies, S.P., et al. 2000. Biochem. J. 351, 95.
Narumiya, S., et al. 2000. Methods Enzymol.325, 273.
Hirose, M., et al. 1998. J. Cell Biol.141, 1625.
Maekawa, M., et al. 1999. Science285, 895.
Uehata, M., et al. 1997. Nature389, 990.
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup - (Dimethylsulfoxide)
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup - (Dimethylsulfoxide)