Documenti fondamentali
650275
Sigma-Aldrich
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
Sinonimo/i:
Trypsin, Iodination Grade, Human Pancreas
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Codice UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.21
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized solid
Attività specifica
≥2.5 units/mg protein
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
Solubilità
HCl: 2 mM
aqueous buffer, pH 2.5: soluble
Attività estranea
Chymotrypsin, none detected
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Native trypsin from human pancreas. Serine protease that specifically hydrolyzes amides, peptides, and proteins at the C-terminus side of arginine and lysine residues.
Attenzione
Toxicity: Irritant (B)
Definizione di unità
One unit is defined as the amount of enzyme that will hydrolyze 1 µmol of N-benzyl-L-arginine-pNA per min at 25°C, 200 mM Tris-HCl, pH 7.8, 20 mM CaCl₂.
Stato fisico
Salt-free.
Nota sulla preparazione
Prepared from tissue that has been shown by certified tests to be negative for HBsAg and for antibodies to HIV and HCV.
Ricostituzione
Following reconstitution, aliquot and freeze (-70°C).
Altre note
Merck Index13, 9865.
Travis, J., and Roberts, R.C. 1969. Biochemistry 8, 2884.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
when assayed against N-Suc-Ala-Ala-Pro-Phe-pNA (573462)
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1