Key Documents
648313
Millipore
Trizma® cloridrato
ULTROL® Grade, ≥99% (titration), useful in pH range 7.0-9.0
Sinonimo/i:
TRIS, TRIS HCl, Tris(idrossimetil)amminometano, Trometano cloridrato
About This Item
Formula condensata:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.60
Beilstein:
3675235
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161705
NACRES:
NA.25
Livello qualitativo
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
white
Intervallo di pH utile
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilità
water: 500 mg/mL
Cationi in tracce
heavy metals: ≤5 ppm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Absorbance (1.0 M, H2O, 260 nm):≤0.1.
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used as a biological buffer (absorbance: <0.1 at 260 nm, 1.0 M, H2O). A 1.0 M solution in H2O has a pH range of 3.5-5.0 and a pKa of 8.3 at 20°C.
Applicazioni
  • Effect of Organic Solvents on the Activity, Stability and Secondary Structure of asclepain cI, Using FTIR and Molecular Dynamics Simulations.: This study uses Tris hydrochloride as a buffer to assess the stability and structural changes in the asclepain cI enzyme, providing insights into enzyme applications in industrial and medical biotechnology (Origone et al., 2024).
  • Microencapsulation of Omeprazole by Lactobacillus acidophilus ATCC 4356 Surface Layer Protein and Evaluation of its Stability in Acidic Condition.: Research demonstrates the use of Tris hydrochloride buffer in stabilizing microencapsulated omeprazole, aimed at enhancing drug delivery in acidic environments (Mobarak Qamsari et al., 2020).
Attenzione
Toxicity: Standard Handling (A)
Altre note
I valori di pH di tutti i tamponi dipendono dalla temperatura e dalla concentrazione. Per i tamponi Tris, a ogni °C di diminuzione della temperatura corrisponde un aumento di circa 0,03 unità di pH, mentre a ogni diluizione di un fattore 10 corrisponde una diminuzione di 0,03-0,05 unità di pH. Per applicazioni che necessitano di estrema precisione, utilizzare un pH-metro accuratamente calibrato con un elettrodo combinato vetro/calomelano.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTROL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1