645890
Trio N-Terminal RhoGEF Domain Inhibitor, ITX3
The Trio N-Terminal RhoGEF Domain Inhibitor, ITX3, also referenced under CAS 347323-96-0, controls the biological activity of Trio N-Terminal RhoGEF Domain. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinonimo/i:
Trio N-Terminal RhoGEF Domain Inhibitor, ITX3, (2E)-(-2-((2,5-Dimethyl-1-phenyl-pyrrol-3-yl)methylene)thiazolo[3,2-a]benzimidazol-1-one, Inhibitor of Ttrio e Xchange 3
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 2 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
S1c2[n](c5c(n2)cccc5)C(=O)\C\1=C/c3c([n](c(c3)C)c4ccccc4)C
InChI
1S/C22H17N3OS/c1-14-12-16(15(2)24(14)17-8-4-3-5-9-17)13-20-21(26)25-19-11-7-6-10-18(19)23-22(25)27-20/h3-13H,1-2H3/b20-13+
SJMYMKPBODEZSH-DEDYPNTBSA-N
Descrizione generale
Confezionamento
Attenzione
Ricostituzione
WGK 3