Documenti fondamentali
6.19119
Sigma-Aldrich
N-Chlorosuccinimide
purified grade
Sinonimo/i:
N-Chlorosuccinimide
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H4ClNO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
133.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
Grado
purified grade
InChI
1S/C4H4ClNO2/c5-6-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H2
JRNVZBWKYDBUCA-UHFFFAOYSA-N