Documenti fondamentali
6.18405
Supelco
Bromothymol blue
pH indicator solution 0.04%
Sinonimo/i:
Bromophenol Blue solution, 3′,3′′,5′,5′′-Tetrabromophenolsulfonephthalein, Bromophenol Blue sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H9Br4NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
691.94
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116100
product name
Bromothymol blue, 0.04% indicator
Forma fisica
solution
Stringa SMILE
[Na+].Oc1c(Br)cc(cc1Br)C(=C2/C=C(Br)C(=O)C(Br)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C19H10Br4O5S.Na/c20-12-5-9(6-13(21)18(12)24)17(10-7-14(22)19(25)15(23)8-10)11-3-1-2-4-16(11)29(26,27)28;/h1-8,24H,(H,26,27,28);/q;+1/p-1
TWKDJMRHSLWRFI-UHFFFAOYSA-M
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1