616407
TACE Substrate IV, Fluorogenic
Sinonimo/i:
TACE Substrate IV, Fluorogenic, TNF-α Convertase Enzyme Substrate IV, Fluorogenic, Abz-LAQAVRSSSR-Dpa, ADAM-17 Substrate IV, Fluorogenic
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥95% (HPLC)
Livello qualitativo
Stato
lyophilized solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
desiccated
protect from light
Colore
yellow
Solubilità
DMSO: 5 mg/mL
Fluorescenza
λex ~320 nm
λem ~420 nm
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Fluorogenic decapeptide substrate that is useful for continuous monitoring of TACE activity
Attenzione
Sequenza
Stato fisico
Ricostituzione
WGK 1